Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
Product Code. 16274351
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio de IQ de ARN Qubit 4, con Wi-Fi
Kit de inicio de NGS Qubit 4, con Wi-Fi
Kit de inicio de cuantificación Qubit 4, con Wi-Fi
Kit de inicio de gama amplia de proteínas Qubit 4
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo Unit Size
16274351 Kit de inicio de NGS Qubit 4, con Wi-Fi cada uno
16284211 Kit de inicio de cuantificación Qubit 4, con Wi-Fi cada uno
16294211 Kit de inicio de IQ de ARN Qubit 4, con Wi-Fi cada uno
17671546 Kit de inicio de gama amplia de proteínas Qubit 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16274351 Supplier Invitrogen™ Supplier No. Q33240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3620.00€
    3004.65€ / paquete de 1
    Ahorro 615.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cuantifique con precisión proteínas, ADNbc y ARN con los kits de inicio Qubit 4 de BR de proteínas, cuantificación, NGS e IQ de ARN, que incluyen un tinte fluorescente que emite señales solo cuando se une a su molécula objetivo, lo que minimiza el efecto de los contaminantes.
Obtenga resultados precisos y fiables con los paquetes básicos Qubit 4, que combinan el fluorímetro Qubit 4 con diversos kits de ensayo para la cuantificación de ácidos nucleicos o proteínas. Los reactivos Qubit se unen de forma selectiva a ADN, ARN o proteína y solo emiten una señal fluorescente cuando se unen al objetivo. Esto minimiza los efectos de los contaminantes en el resultado y garantiza lecturas precisas para muestras sensibles.
En los ensayos Qubit, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra está indicada por un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se vincula con su objetivo, lo que minimiza los efectos de los contaminantes sobre el resultado.  Tanto si es experto como principiante, los menús de la pantalla táctil fáciles de usar facilitan la realización de ensayos, con resultados precisos y fiables que se muestran en pocos segundos.  Qubit 4 con Wi-Fi también proporciona una exportación de datos flexible mediante una unidad USB, conectividad en la nube o conexión directa por cable USB para que se pueda acceder fácilmente a los datos de cuantificación.
Kit básico de cuantificación Qubit 4
Qubit 4 con ensayos Qubit, la concentración o calidad de la molécula objetivo en la muestra se informa mediante un colorante fluorescente que emite una señal solo cuando se une a su objetivo, minimizando los efectos de los contaminantes en el resultado. Tanto si es experto como principiante, los menús de la pantalla táctil fáciles de usar facilitan la realización de ensayos, con resultados precisos y fiables que se muestran en pocos segundos. Qubit 4 con Wi-Fi también proporciona una exportación de datos flexible mediante una unidad USB, conectividad en la nube o conexión directa por cable USB para que se pueda acceder fácilmente a los datos de cuantificación.
El kit de inicio de cuantificación Qubit 4 (n.º de cat. Q33239) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 con Wi-Fi (n.º de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de verificación del sistema Qubit 4, 50 ensayos (n.º de cat. Q33237)
• Kit de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Qubit 1x, 100 ensayos (n.º de cat. Q33230)
• Kit de ensayo de 1X ADN bicatenario BR Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q33265)
• Kit de ensayo de ARN IQ Qubit, 75 ensayos (n.º de cat. Q33221)
• Kit de ensayo de ARN HS Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. Q32852)
• Kit de ensayo de ARN BR Qubit, 100 ensayos (n.º de cat. de cat. Q10210)
• Kit de ensayo BR de proteínas Qubit (100 ensayos) (n.º de cat. A50668)
Kit básico de NGS (secuenciación de última generación) Qubit 4
El kit básico de NGS Qubit (n.º de cat. Q33240) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de 1X ADN bicatenario HS Qubit, 500 ensayos (n.º de cat. Q33231)
Kit básico BR de proteínas Qubit
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit proporciona un método rápido, fácil y fiable para determinar la concentración de proteínas purificadas, lisados, suero, plasma y mezclas complejas de proteínas. El ensayo puede proporcionar una cuantificación precisa de proteínas en un amplio intervalo (0,1–20 mg/ml), lo que permite utilizar la mayoría de las muestras de forma ordenada (sin diluir) y eliminar los pasos de dilución y la elaboración de suposiciones que acompañan a los métodos tradicionales de cuantificación de proteínas.
El kit de ensayo BR de proteínas Qubit es un ensayo basado en fluorescencia diseñado para su uso con el fluorímetro Qubit 4. El ensayo no está diseñado para su uso con otros modelos de Qubit. El kit viene con dos estándares de calibración, tampón de ensayo BR de proteínas y reactivo de ensayo BR de proteínas. Simplemente añada 150–160 µl de tampón de ensayo BR de proteínas a 10 o 20 µl de su muestra, seguido de 30 µl de reactivo de ensayo BR de proteínas. Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente. A continuación, inserte la muestra en un instrumento Qubit 4 y lea la concentración.
El kit de inicio BR de proteínas Qubit 4 (n.º de cat. A51292) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. de cat. Q32856)
• Kit de ensayo BR de proteínas Qubit (100 ensayos) (n.º cat. A50668)
Kit básico de IQ de ARN Qubit 4
El ensayo de IQ de ARN Qubit proporciona un método rápido y sencillo para comprobar si una muestra de ARN se ha degradado. El ensayo utiliza dos colorantes exclusivos: uno que se une a ARN intacto de gran tamaño y otro que se une selectivamente a ARN pequeño y degradado. Utilizados a la vez, le permiten evaluar rápidamente la calidad e integridad de una muestra de ARN. Para su uso, basta con añadir sus muestras a la solución de trabajo IQ de ARN y, a continuación, realizar la medición en el fluorímetro Qubit 4.
El paquete de inicio IQ de ARN Qubit 4 (n.º de cat. Q33241) incluye:
• Fluorómetro Qubit 4 (n.º de de cat. Q33226)
• Llave de Wi-Fi (n.º de cat. A26774)
• Tubos de ensayo Qubit (juego de 500) (n.º de cat. Q32856)
• Kit de ensayo de ARN IQ Qubit, 275 ensayos (n.º de cat. de cat. Q33222)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen de muestra De 1 to 20 µl
Incluye Fluorímetro, tubos de ensayo, llave de Wi-Fi, kit de ensayo
Excitation Wavelength 470 nm (LED azul), 635 nm (LED rojo)
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro Qubit
Línea de productos Qubit
Tipo Kit de inicio de NGS Qubit 4, con Wi-Fi
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de ADNbc, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas
Cantidad 1 kit