Learn More
Quassin, TRC
Product Code. 30011421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Unit Size:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30011421 2.5 mg 2.50 miligramo
30005636 1 mg 1 miligramo
30007565 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011421 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCQ5094032.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-78-8
Fórmula molecular C22 H28 O6
Peso molecular (g/mol) 388.4541
Sinónimo Picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione, 2,12-dimethoxy-, Phenanthro[10,1-bc]pyran-1,5,11(4H)-trione, 3aβ,6aβ,7,7aα,8,11a,11bα,11c-octahydro-2,10-dimethoxy-3,8α,11aβ,11cβ-tetramethyl- (8CI), Quassin (6CI,7CI), Phenanthro[10,1-bc]pyran, picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione deriv., (+)-Quassin, 2,12-Dimethoxypicrasa-2,12-diene-1,11,16-trione, NSC 36342, Nigakilactone D, Quassine
SMILES COC1=C[C@@H](C)[C@@H]2C[C@H]3OC(=O)C[C@H]4C(=C(OC)C(=O)[C@@H]([C@@]34C)[C@@]2(C)C1=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Quassin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15,19H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,19+,21-,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1886
Porcentaje de pureza >95%