Learn More
Quassin, TRC
Código de producto. 30005636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005636 1 mg 1 miligramo
30007565 5 mg 5 miligramos
30011421 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5094031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-78-8
Fórmula molecular C22 H28 O6
Peso molecular (g/mol) 388.4541
Sinónimo Picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione, 2,12-dimethoxy-, Phenanthro[10,1-bc]pyran-1,5,11(4H)-trione, 3aβ,6aβ,7,7aα,8,11a,11bα,11c-octahydro-2,10-dimethoxy-3,8α,11aβ,11cβ-tetramethyl- (8CI), Quassin (6CI,7CI), Phenanthro[10,1-bc]pyran, picrasa-2,12-diene-1,11,16-trione deriv., (+)-Quassin, 2,12-Dimethoxypicrasa-2,12-diene-1,11,16-trione, NSC 36342, Nigakilactone D, Quassine
SMILES COC1=C[C@@H](C)[C@@H]2C[C@H]3OC(=O)C[C@H]4C(=C(OC)C(=O)[C@@H]([C@@]34C)[C@@]2(C)C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quassin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O6/c1-10-7-14(26-5)20(25)22(4)12(10)8-15-21(3)13(9-16(23)28-15)11(2)18(27-6)17(24)19(21)22/h7,10,12-13,15,19H,8-9H2,1-6H3/t10-,12+,13+,15-,19+,21-,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1886
Porcentaje de pureza >95%