Learn More
Helios Italquartz Platos de pesaje de cuarzo
Código de producto. 11745694
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
43 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11745694 43 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11745694 Proveedor Helios Italquartz N.º de proveedor 62F00304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para muchas aplicaciones diferentes, como el pesaje, el almacenamiento y la dispensación. Los platillos de pesaje de cuarzo Helios Italquartz™ están fabricados con cuarzo translúcido.
  • Resistentes a la corrosión
  • Químicamente inertes a ácidos (excepto HF)
Especificaciones
Material Cuarzo
Forma Rectangulares
Tipo Plato de pesaje
Longitud (métrico) 53 mm
Anchura (métrico) 43 mm
Altura (métrico) 18 mm
Fondo (métrico) 43 mm