Learn More
Tubo de cuarzo fundido, 12 mm (0,472 in) de diámetro exterior, 8 mm (0,315 in) de diámetro interior
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cuarzo fundido |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,748 in, 19 mm |
| Longitud global (métrico) | 122 cm |
| Tipo de producto | Tubos de cuarzo fundido |
RU– Solo para uso en investigación