Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubo de cuarzo fundido, 12 mm (0,472 in) de diámetro exterior, 8 mm (0,315 in) de diámetro interior
Código de producto. 15429189
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in, 6,35 mm
0,472 in, 12 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,748 in, 19 mm
0,984 in, 25 mm
Longitud global (métrico):
30,4 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
120 cm
30 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
15429189 0,25 in, 6,35 mm 30,4 cm 30 cm
15411797 0,472 in, 12 mm 122 cm 120 cm
15451797 0,984 in, 25 mm 122 cm 120 cm
15439189 0,25 in, 6,35 mm 122 cm 120 cm
15459189 0,5 in, 12,7 mm 30,4 cm 120 cm
15479189 0,748 in, 19 mm 122 cm 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15429189 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042275.BV
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabricado mediante la fusión de sílice cristalina natural
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Cuarzo fundido
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in, 6,35 mm
Longitud global (métrico) 30,4 cm
Tipo de producto Tubos de cuarzo fundido
RU– Solo para uso en investigación