Learn More
Quartz rod, fused, 5.0mm (0.197in) dia
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2230°C |
| Nombre del producto químico o material | Quartz rod |
| Punto de fusión | 1710°C |
| Forma física | Rod |
| Cantidad | 12 in. |
| Envase | Tubo |