Learn More
Varilla de cuarzo, fundida, 10,0 mm de diám., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364338 12 in. cada uno
1 options
Código de producto. 11364338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042294.NK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Quartz rod
Punto de fusión 1710°C
Forma física Rod
Cantidad 12 in.
Envase Tubo