Learn More
Thermo Scientific Chemicals Portaobjetos de microscopio de cuarzo
Código de producto. 15476445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5 unidades
Dimensiones (L x An):
25,4 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15476445 1 unidad 25,4 x 25,4 mm cada uno
15486445 5 unidades 25,4 x 25,4 mm paquete de 5
15496445 1 unidad 50,8 x 25,4 mm cada uno
15406455 5 unidades 50,8 x 25,4 mm paquete de 5
15416455 1 unidad 76,2 x 25,4 mm cada uno
15426455 5 unidades 76,2 x 25,4 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15476445 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042295.KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Portaobjetos de cuarzo fundido fabricados por fusión natural de sílice cristalina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Alta pureza química, punto de fusión y resistencia a la corrosión
  • Extremadamente duro con bajo coeficiente de expansión térmica
  • Con características de aislamiento eléctrico y transmisión óptica de ultravioleta a infrarrojos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 24,4 mm
Anchura (métrico) 25,4 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Descripción Fabricado de cuarzo fundido
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 25,4 x 25,4 mm