Learn More
Bellingham Stanley™ Placa de control de vidrio de cuarzo
Código de producto. 11960088
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Polarimetría
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11960088 Polarimetría cada uno
1 options
Código de producto. 11960088 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3420
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Bellingham & Stanley ofrece una serie de materiales de calibración trazables para verificar y calibrar refractómetros. Los líquidos AG y los aceites de calibración se suministran en paquetes de 5 frascos de vidrio de 5 ml y están acompañados por un certificado de calibración UKAS que muestra valores a 20 °C y 589,3 nm. Estos materiales de referencia certificados proporcionan una solución perfecta para sus necesidades de calibración de refractómetros. También se ofrecen placas de control de cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros, las cuales se suministran con un certificado de conformidad que muestra valores en sodio y NIR para escalas angulares y de azúcar. Un bloque térmico está disponible para su uso con los polarímetros Bellingham y Stanley ADP. En su interior se halla el sensor de temperatura externo que permite el uso de compensación de temperatura de cuarzo. Las QCP pueden suministrarse con el certificado de calibración UKAS que muestra la trazabilidad con PTB como servicio opcional. Para temperaturas distintas de 20 °C, los valores RI y Brix están disponibles en el sitio web del fabricante.
  • Valores RI y Brix
  • Amplia variedad de valores
  • Garantía de 12 meses
  • Certificado de calibración UKAS
  • Trazables según NIST e ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de control
Material Cuarzo
Para utilizar con (aplicación) Polarimetría