Learn More
Disco de cuarzo, fundido, 50,8 mm (2,0 in) de diámetro x 3,18 mm (0,13 in) de grosor
Código de producto. 15466455
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8mm
76,2 mm
Grosor:
1,59mm (0,06 in)
3,18mm (0,13 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Grosor Tamaño de la unidad
15466455 76,2 mm 3,18mm (0,13 in) cada uno
15436455 50,8mm 1,59mm (0,06 in) cada uno
15446455 50,8mm 3,18mm (0,13 in) cada uno
15456455 76,2 mm 1,59mm (0,06 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15466455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042301.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Fabricado mediante la fusión de sílice cristalina natural
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Disco de cuarzo
Descripción Molido y pulido
Diámetro (métrico) 76,2 mm
Grosor 3,18mm (0,13 in)
Tipo de muestra Quartz Disc
RUO – Sólo para uso en investigación