Learn More
Jenway™ Cubeta de cuarzo
Código de producto. 13108023
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 2 a 3,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13108023 De 2 a 3,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 13108023 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8307076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubeta adecuada para espectrofotometría de luz visible y UV. La cubeta de cuarzo Jenway™ tiene una capacidad de 2,0 a 3,5 μl
  • Fabricada con cuarzo.
  • Adecuada para espectrofotometría UV y región visible
Especificaciones
Tipo Cubeta
Capacidad (métrico) De 2 a 3,5 ml
Material Cuarzo
Trayectoria óptica 10 mm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis