Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubreobjetos para portaobjetos de cuarzo para microscopio
Código de producto. 15483885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5 unidad
Dimensiones (L x An):
25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15483885 5 unidad 25,4 x 25,4 mm paquete de 5
15473885 1 unidad 25,4 x 25,4 mm cada uno
15493885 1 unidad 25,4 mm cada uno
15403895 5 unidad 25,4 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15483885 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 043210.KJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.96€
    225.65€ / paquete de 5
    Ahorro 78.31€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Para su uso con portaobjetos de cuarzo para microscopio fabricados por fusión natural de sílice cristalina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) Entre 0,15 y 0,25 mm
Descripción Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio
Cantidad 5 unidad
Dimensiones (L x An) 25,4 x 25,4 mm