Learn More
Bellingham Stanley™ Placa de control de cuarzo
Código de producto. 11900108
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
5,2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
11900108 5,2 A cada uno
1 options
Código de producto. 11900108 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3421
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Placas de control de cuarzo de alta calidad para la verificación de polarímetros
Bellingham + Stanley ofrece una serie de materiales de calibración trazables para verificar y calibrar refractómetros. Los líquidos AG y los aceites de calibración se suministran en paquetes de 5 frascos de vidrio de 5 ml y están acompañados por un certificado de calibración UKAS que muestra valores a 20 °C y 589,3 nm. Estos materiales de referencia certificados proporcionan una solución perfecta para sus necesidades de calibración de refractómetros. También se ofrecen placas de control de cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros, las cuales se suministran con un certificado de conformidad que muestra valores en sodio y NIR para escalas angulares y de azúcar. Un bloque térmico está disponible para su uso con los polarímetros Bellingham y Stanley ADP. En su interior se halla el sensor de temperatura externo que permite el uso de compensación de temperatura de cuarzo. Las QCP pueden suministrarse con el certificado de calibración UKAS que muestra la trazabilidad con PTB como servicio opcional.
Para temperaturas distintas de 20 °C, los valores RI y Brix están disponibles en la página web del fabricante.
Valores RI y Brix
  • Amplia variedad de valores
  • Garantía de 12 meses
  • Certificado de calibración UKAS
  • Trazables según NIST e ICUMSA
Bloque térmico para su uso con ADP/S disponible (consúltenos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa de control de cuarzo
Material Cuarzo
Amperaje 5,2 A