Learn More
Bellingham Stanley™ Conjuntos de placas de control de cuarzo
Código de producto. 15977945
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Juego completo QCP: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Serie A de QCP: 100 °Z, 15 °Z
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15977945 Juego completo QCP: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z cada uno
16379125 Serie A de QCP: 100 °Z, 15 °Z cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15977945 Proveedor Bellingham Stanley™ N.º de proveedor 3439
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Bellingham Stanley™ ofrece prácticos conjuntos de placas de control de cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros. Los QCP se fabrican con los más altos estándares y se suministran con Certificados de calibración.
  • Convenientes juegos de placas de control de cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros
  • Conjuntos disponibles con dos o tres valores de rotación óptica
  • Inertes con un coeficiente de temperatura relativamente bajo
  • Fabricados con los más altos estándares y suministrados con un Certificado de calibración que muestra la trazabilidad al PTB
  • Certificación UKAS
  • Se puede utilizar un bloque térmico opcional para proporcionar un contacto mecánico con el sensor de temperatura del instrumento, lo que permite utilizar la compensación de temperatura del cuarzo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Juego completo QCP: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Material Cuarzo
Para utilizar con (equipo) Polarímetro