Learn More
Miele Professional™ Inserto E 149
Código de producto. 13112270 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13112270 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 13112270 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3808800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    561.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto E 149 para la carga óptima de 80 tubos de ensayo, 16 x 105 mm
  • Adecuado para 80 tubos de ensayo de hasta 16 x 105 mm
  • Equipado adicionalmente con una tapa
  • 80 compartimentos de 18 x 18 mm
  • Ancho de malla en la base de 8 x 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto de tubo de ensayo de segmento de cuarta parte
Para utilizar con (equipo) 80 tubos de ensayo de hasta 16 x 105 mm, para el cestillo superior, cesta inferior
Incluye Tapa
Dimensiones (L x An) 18 x 18mm
Cantidad 1 Unidad