Learn More
Vilber Quantum CX5 con transiluminador UV y cable de alimentación UE
Código de producto. 31703658
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Documentación de geles
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
31703658 Documentación de geles 1 set
1 options
Código de producto. 31703658 Proveedor Vilber N.º de proveedor PF250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10072.73€
    8153.03€ / 1 sets
    Ahorro 1919.70€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Diseñado para obtener imágenes precisas y sensibles, garantiza una visualización clara y ofrece flexibilidad de software completa con una PC de control independiente.
  • Imágenes de alta calidad: La cámara alemana de grado científico garantiza una detección precisa e imágenes de alta resolución para un análisis preciso.
  • Sensibilidad excepcional: Capaz de detectar bandas muy débiles de ADN, ARN o proteínas, lo que permite obtener resultados confiables para muestras de baja abundancia.
  • Resultados listos para publicar: Combina sensibilidad y resolución para producir imágenes TIFF apropiadas para publicación científica.
  • Separación de banda clara: La tecnología de imágenes avanzada proporciona una diferenciación precisa de bandas de gel muy espaciadas.
  • PC separada: ofrece a los usuarios total flexibilidad para instalar el software preferido e implementar las medidas de seguridad necesarias en la computadora de control.
  • Construcción duradera: El diseño de cuarto oscuro de acero y acero inoxidable garantiza un rendimiento duradero y una fácil limpieza.
  • Funciones avanzadas de la cámara: Incluye una resolución de 5 MP ampliable a 20 MP, refrigeración pasiva, conectividad USB3, imágenes de 16 bits con 65.536 niveles de gris y una lente con zoom motorizado.
  • Completo y Práctico: Tamaño compacto adecuado para mesas de laboratorio, con conectividad de red completa, escaneo dinámico 3D y software BioVision para edición y análisis de imágenes.
  • Facilidad de uso: el funcionamiento independiente permite la captura con un solo clic, la exposición automática y el control de iluminación automatizado con apagado UV después de la inactividad.
  • Ahorro de tiempo: las funciones automatizadas y una interfaz intuitiva reducen el tiempo de trabajo práctico y simplifican los flujos de trabajo experimentales.
  • Seguro y confiable: El apagado automático de la luz UV mejora la protección del usuario y evita la exposición innecesaria a las muestras.
  • Aplicaciones versátiles: Adecuado para obtener imágenes de geles de ADN, ARN y proteínas en laboratorios de investigación, educación y diagnóstico.
Especificaciones
Incluye Cable de alimentación de la UE
Para utilizar con (aplicación) Documentación de geles
Tipo de producto Sistema de documentación de geles
Tipo de pantalla Ninguno