Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Pro Block Upgrade Kit, 96-well, 0.1 mL
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit de actualización de bloque QuantStudio Pro es un accesorio opcional para el sistema de qPCR en tiempo real QuantStudio Pro. Los bloques intercambiables permiten la versatilidad de la aplicación con un intercambio de tipos de bloques fácil y de alta potencia.
El sistema QuantStudio 7 Pro admite el intercambio de bloques de 96 pocillos (0,2 ml), 96 pocillos (0,1 ml), 384 pocillos y tarjeta de matriz TaqMan (TAC). El sistema se entrega con un tipo de bloque; otros tipos de bloque pueden adquirirse por separado. Si desea un sistema más económico que no admita tarjetas de matriz TaqMan ni automatización (pero que se pueda actualizar más adelante), consulte nuestro sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro. Y para obtener la máxima flexibilidad, considere el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 12K Flex, que también admite placas TaqMan OpenArray.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye bloque de 0,1 ml de 96 pocillos, cubierta calefactada y accesorios |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ |
| Línea de productos | QuantStudio |
| Tipo de producto | Otros accesorios |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 kit |