Descripción
El kit de placas Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 es un componente clave del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q. La El sistema funciona con la tecnología patentada de placa de matriz de microfluidos (MAP), que permite la separación consistente y automatizada de la muestra en 20 000 microcámaras con un coeficiente de variación (CV) del < 1 % líder del sector. El consumible QuantStudio Absolute Q MAP16 utiliza placas moldeadas por microinyección para superar los desafíos comunes de inconsistencia y alto volumen muerto. Este enfoque novedoso proporciona muchos beneficios, entre ellos: volumen de microcámara preciso, distribución uniforme de la muestra y más del 98 % del volumen cargado analizado.
La precisión y exactitud sin igual del sistema Absolute Q proporciona confianza en las mediciones a través de réplicas y experimentos.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Contenido y almacenamiento | Incluye placas, juntas y tampón de aislamiento Absolute Q MAP16 (n.º de cat. A52730) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR digital QuantStudioTM Absolute QTM |
| N.° de pocillos | 16 |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR digital |
| N.º por caja | 12 plates |
| N.° por paquete | 12 plates |
| Cantidad | 12 placas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos