Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de aislamiento QuantStudio™ Absolute Q™
Código de producto. 17427713 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tamaño de la unidad:
3 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17427713 3 mL 3 ml
1 options
Código de producto. 17427713 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor a52730
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tampón de aislamiento QuantStudio Absolute Q está diseñado para complementar los materiales suministrados en el kit de placas QuantStudio Absolute Q MAP16.
  • El tampón de aislamiento QuantStudio Absolute Q es un componente del kit de placas QuantStudio Absolute Q MAP16 (A52865)
  • Este tampón está diseñado para complementar los materiales suministrados en el kit de placas para aquellos clientes que necesiten materiales adicionales
  • Para su uso en el flujo de trabajo del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q para ayudar a repartir muestras dentro de los pocillos de reacción de la placa MAP16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Para utilizar con (equipo) Sistema de PCR digital QuantStudio™ Absolute Q™
Línea de productos QuantStudio
Cantidad 3 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) PCR digital (dPCR)
Compatibilidad Kit de placa QuantStudio Absolute Q MAP16
Tamaño (producto final) 3 mL
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos