Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ Digital PCR Starter Kit
Descripción
El kit de inicio de PCR digital QuantStudio Absolute Q está diseñado para confirmar el rendimiento del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q en el momento de la instalación del sistema o como parte de procedimientos de verificación de sistemas futuros y definidos por el usuario.El kit de inicio también se puede utilizar para formar a los usuarios sobre el flujo de trabajo del sistema de PCR digital QuantStudio Absolute Q.
El kit de inicio contiene la mezcla maestra de PCR digital DNA Absolute Q (5X) (n.° de cat.A52490), el ensayo de inicio dPCR Absolute Q y el control de ADN CEPH, que proporcionan un conjunto completo de reactivos y ensayos de inicio para su uso con el kit de placas QuantStudio Absolute Q MAP16 (n.° de cat.cat. A52865).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 - Mezcla maestra 1 para PCR de ADN digital Absolute Q™- Ensayo básico dPCR Absolute Q™ (conc. de 20) 1 - ADN de control de CEPH 1347-02. Almacenar entre -15 °C y -25 °C. |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | PCR digital |
| Técnica | PCR digital |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR digital QuantStudio™ Absolute Q™ |
| Línea de productos | Absolute Q |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.