Learn More
Applied Biosystems™ Paquete de garantía ampliada del sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 6 Pro
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Incluye autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño. El sistema QuantStudio 6 Pro proporciona una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos. Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio. Este paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro, orientación SmartStart y una garantía ampliada.
- Funcionamiento manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento independiente; opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Versatilidad de las aplicaciones con bloques fácilmente intercambiables y tres tipos de bloques diferentes
- Aumento de la productividad con compatibilidad de automatización para un funcionamiento ininterrumpido
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar con nuestra plataforma basada en la nube de Connect para acceder a la información en tiempo real, almacenar datos de forma segura y compartir resultados en línea
- Supervise de forma remota los experimentos con la aplicación de monitorización Instrument Connect
- Software de diseño y análisis compatible con los sistemas operativos PC y Mac
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- Diseñado para una experiencia qPCR sencilla y potente. El funcionamiento de manos libres con autenticación facial y comandos de voz permite a los usuarios acceder rápida y fácilmente a sus perfiles y ajustes personales sin necesidad de quitarse los guantes.
- Con lectores RFID integrados, el sistema QuantStudio 6 Pro tiene la capacidad de procesar placas de matriz TaqMan con etiquetas RFID. Estas etiquetas RFID simplifican el seguimiento de datos (con número de lote integrado, fecha de caducidad, etc.) y reducen la necesidad de introducir datos manualmente con el diseño del ensayo, la información de tinte y el protocolo térmico precargados. La automatización de esta transferencia de datos permite a los usuarios cargar la placa e iniciar el procesado; no es necesario introducir datos.
- Minimice el tiempo de inactividad con ofertas de servicio premium para el sistema QuantStudio 6 Pro. La Ayuda inteligente permite a los usuarios ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica directamente desde la pantalla táctil, sin necesidad de descargar archivos ni pasar tiempo en el teléfono. Técnicos experimentados analizarán la solicitud, responderán de acuerdo con la preferencia del usuario (teléfono o correo electrónico) y resolverán el problema lo antes posible.
- La plataforma Connect proporciona a los científicos un lugar seguro para almacenar, analizar y compartir datos. Los módulos de análisis de qPCR Applied Biosystems dentro de la plataforma son herramientas de software basadas en navegador web que son flexibles, rápidas y fáciles de usar. Estas herramientas de software admiten una variedad de análisis incluyendo cuantificación relativa, curva estándar, fusión de alta resolución (HRM), genotipado y presencia/ausencia. Son compatibles con Mac o PC, así como con la mayoría de los tipos de archivo de instrumentos Applied Biosystems.
- Admite el intercambio de bloques de 96 pocillos (0,2 ml), 96 pocillos (0,1 ml) y 384 pocillos. El sistema se entrega con un tipo de bloque; otros tipos de bloque pueden adquirirse por separado. I Para un sistema que admita tarjetas de matriz TaqMan y automatización, consulte nuestro sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 7 Pro. Y para obtener la máxima flexibilidad, considere el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 12K Flex, que también admite placas TaqMan OpenArray.
- Hay disponibles flujos de trabajo sencillos, ensayos y reactivos fiables, múltiples formatos y software intuitivo para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo expresión génica, variación genética y regulación génica.
- El sistema OptiFlex, que cuenta con seis canales de filtro de emisión y excitación desacoplados con 21 combinaciones de filtros para ofrecer la máxima flexibilidad de multiplexing y química, mejora la precisión de los datos entre pocillos y entre instrumentos.
- Detecte cambios en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces en reacciones de un solo plex y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de bloque | Intercambiables |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™, sistema ViiA™ 6 |
| Capacidad | 0,1 mL |
| Línea de productos | QuantStudio |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |