Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 96-well, 0.2 mL
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
- Funcionamiento en manos libres fácil y cómodo con autenticación facial y comandos por voz
- Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
- Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento autónomo. Opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- La orientación de SmartStart permite que los usuarios y las usuarias se pongan en funcionamiento rápidamente, los conecta a su red local y les ayuda a elegir los reactivos y consumibles adecuados
- La garantía ampliada de 1 año AB Assurance incluye una amplia cobertura de servicios y una visita de mantenimiento programada
- Los planes de servicio aumentan al máximo el tiempo de actividad del sistema con un rápido tiempo de reparación gracias a los ingenieros de servicio de campo certificados y formados por el fabricante (FSE)
- Durante el mantenimiento anual, el FSE actualizará el software si es necesario, limpiará, lubricará y alineará las piezas y los sistemas ópticos pertinentes, realizará las pruebas de funcionamiento, así como las tareas, los resultados y los hallazgos de los documentos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de bloque | Intercambiables |
| Contenido y almacenamiento | Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro, 96 pocillos, bloque de 0,2 ml, sobremesa |
| Línea de productos | QuantStudio |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color de 12 pulg |
| Características ecológicas | Energéticamente eficiente, menos recursos utilizados y menos residuos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 1 system |
Para uso exclusivo en investigación