Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
Código de producto. 16267631 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Garantía Tamaño de la unidad Contenido y almacenamiento
16267631 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno -
16287631 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno PC (portátil)
16207641 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno PC (torre)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16267631 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A44288
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. Ofrece autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.
El Applied Biosystems QuantStudio El sistema de PCR en tiempo real 6 PRO tiene todas las características del sistema QS6 FLEX con funciones inteligentes agregadas para brindar una experiencia de flujo de trabajo inteligente, innovadora y que cambia el laboratorio, que incluye:
  • Autenticación facial: Acceso manos libres y acceso a su perfil personal
  • Funcionamiento manos libres; Realice operaciones básicas mediante comandos de voz
  • Flujo de trabajo de la placa inteligente de identificación por radiofrecuencia (RFID); 2 lectores RFID integrados para detectar y decodificar Applied Biosystems™ TaqMan™ Placas inteligentes
  • Ayuda inteligente; Para una resolución más rápida, eficiente y eficaz de los problemas de instrumentos y aplicaciones
  • Asistencia remota inteligente; Una herramienta de colaboración de audio/vídeo en tiempo real y una herramienta de asistencia en escritorio remoto avanzado que reduce el tiempo de inactividad del instrumento de días a minutos
  • Ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos.
  • Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque Intercambiables
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™, sistema ViiA™ 6
Línea de productos QuantStudio™ 6 PRO
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Condiciones de envío Temperatura ambiente