Learn More
Applied Biosystems™ Sistema QuantStudio 5 qPCR
Código de producto. 15791238 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
96 pocillos; de 10 a 100μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15791238 96 pocillos; de 10 a 100μl cada uno
1 options
Código de producto. 15791238 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor a33621
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Para los investigadores que realizan la expresión génica y que precisan de una solución qPCR intuitiva y fácil de usar, los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio ofrecen una especificidad excepcional con la velocidad y facilidad de uso de la conectividad en la nube.
Para los investigadores que realizan expresión genética y necesitan una solución qPCR intuitiva y fácil de usar, Applied Biosystems™ QuantStudio Los sistemas de PCR en tiempo real ofrecen una especificidad excepcional con la velocidad y facilidad de uso –de la –conectividad en la nube. Combinado con el AB Garantía* 2 años de garantía, la QuantStudio Los sistemas PCR en tiempo real 3 y 5 le permitirán utilizar sus instrumentos de manera más efectiva y ayudarán a reducir los riesgos de tiempo de inactividad al proporcionar un servicio de mantenimiento planificado proactivo.
El Applied Biosystems™ QuantStudio™ Los sistemas de PCR en tiempo real 3 y 5 son las últimas incorporaciones a nuestra familia de alto rendimiento. QuantStudio instrumentos. Ofrecen una experiencia de uso moderna similar a la de los dispositivos móviles, lo que le permite conectarse a sus datos con más facilidad que nunca. Por lo tanto, puede acceder, analizar y compartir datos en cualquier momento y en cualquier lugar; y respaldar el monitoreo remoto de sus ejecuciones, el análisis rápido de conjuntos de datos sofisticados, el almacenamiento seguro de sus resultados y el intercambio seguro de resultados en línea con colegas en todo el campus y en todo el mundo con un software basado en navegador web compatible con Thermo Plataforma Fisher Cloud.
Para los investigadores que realizan expresión genética y necesitan una solución qPCR intuitiva y fácil de usar, Applied Biosystems™ QuantStudio Los sistemas de PCR en tiempo real ofrecen una especificidad excepcional con la velocidad y facilidad de uso –de la –conectividad en la nube. Combinado con el AB Garantía* 2 años de garantía, la QuantStudio Los sistemas PCR en tiempo real 3 y 5 le permitirán utilizar sus instrumentos de manera más efectiva y ayudarán a reducir los riesgos de tiempo de inactividad al proporcionar un servicio de mantenimiento planificado proactivo.
Service Plan
2 años
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica 0,25 °C
Contenido y almacenamiento Sistema de qPCR QuantStudio 5 (0,2 ml), portátil y dos años de garantía
Uniformidad térmica 0,4 °C
Capacidad 96 pocillos; de 10 a 100μl
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Tipo de producto Sistema de PCR en tiempo real (qPCR) QuantStudio
Altura (imperial) 16 in
Fondo (imperial) 20 in
Altura (métrico) 40 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Garantía 2 año
Anchura (imperial) 10,5 in
Fondo (métrico) 50 cm
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) qPCR
Longitud (métrico) 50 cm
Vataje 960 W
Velocidad de rampa máxima 6,5 °C/s
Descripción Sistema de qPCR QuantStudio 5 (0,2 ml) y 2 años de garantía
Peso 26 kg (57 lb.)