Learn More
- Home
- Products
- Equipos y consumibles para PCR
- Termocicladores
- Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 5
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 5
Código de producto. 15751248 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
33 product options available for selection
| Código de producto. | Contenido y almacenamiento | Configuraciones de bloques | Garantía | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15751248 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15781228 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711238 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781238 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15721218 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751268 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761248 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15751198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701248 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15771228 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15701218 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711218 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741248 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15771198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721238 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711258 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15791228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701258 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741238 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15731218 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721258 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741218 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731258 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15751248
Proveedor
Applied Biosystems™
N.º de proveedor
A33628
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El QuantStudio 5 El sistema de PCR en tiempo real está disponible en RSD en paquetes con:
- Bloques térmicos de 96 pocillos: ya sea con un volumen de pocillo de 0,1 mL o 0,2 mL, o bloques térmicos de 384 pocillos
- Medio día o día completo SmartStart Formación de orientación
- Sin PC como unidad independiente con pantalla táctil, o un ordenador portátil o torre adicionales para adaptarse a las necesidades del laboratorio
- Selección de la cobertura de garantía adicional en función de las necesidades de los usuarios
Características principales:
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar— Supervise de forma remota sus ejecuciones, analice conjuntos de datos sofisticados en minutos, almacene datos en un espacio seguro y comparta resultados en línea con colegas de todas las instituciones y de todo el mundo, con el navegador web – software basado en Supervise sus secuencias en tiempo real desde dispositivos móviles a través de la aplicación móvil Instrument Connect.
- Obtenga resultados en los que puede confiar— Detecte diferencias en la cantidad objetivo tan pequeñas como 1,5 veces en reacciones singleplex y obtenga 10 logaritmos de rango dinámico lineal.
- Establezca procedimientos operativos estándar y cumplimiento con facilidad— Las plantillas de protocolo bloqueadas, los comentarios sobre el control de calidad (CC) durante el ciclo y la trazabilidad del CC de los consumibles ofrecen un mayor control de los datos experimentales. La exportación de lenguaje de marcado de datos en tiempo real (RDML) cumple con las directrices de MIQE.
- Ayuda a ahorrar un tiempo valioso— 6 zonas de temperatura independientes para flexibilidad para realizar varios experimentos simultáneamente. También está disponible el ciclado térmico rápido, lo que permite obtener resultados en menos de 30 minutos.
- Comience rápidamente— El instrumento viene calibrado de fábrica para garantizar la precisión óptica y térmica, la instalación rápida y el uso inmediato.
- Saltarse la curva de aprendizaje— Con las plantillas de protocolo optimizadas previamente, se minimiza la formación de los nuevos usuarios, lo que le permite centrarse en su investigación.
- Maximice el espacio de la mesa de trabajo— El instrumento compacto se puede configurar como una unidad independiente o con un ordenador para adaptarse a la mayoría de las necesidades del laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | 0,25 °C |
| Contenido y almacenamiento | Sin PC |
| Uniformidad térmica | 0,4 °C |
| Capacidad | 384 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Descripción | QuantStudio 5 |
| Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) | 384 pocillos: 3,5 °C/s |
| Excitación | LED blanco y brillante |
| Intervalo de detección | 384 pocillos, de 450 a 650 nm/de 500 a 700 nm |
| Multiplex | 384 pocillos con hasta 5 objetivos |
| Detección | 384 pocillos, 5 filtros acoplados |
| Colorantes precalibrados | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5.5 |
| Configuraciones de bloques | 384 pocillos |
| Mostrar más Mostrar menos |