Descripción
Para los investigadores que realizan expresión genética y necesitan una solución qPCR intuitiva y fácil de usar, Applied Biosystems™ QuantStudio Los sistemas de PCR en tiempo real ofrecen una especificidad excepcional con la velocidad y facilidad de uso –de la –conectividad en la nube. Combinado con el AB Garantía* 2 años de garantía, la QuantStudio Los sistemas PCR en tiempo real 3 y 5 le permitirán utilizar sus instrumentos de manera más efectiva y ayudarán a reducir los riesgos de tiempo de inactividad al proporcionar un servicio de mantenimiento planificado proactivo.
El Applied Biosystems™ QuantStudio™ Los sistemas de PCR en tiempo real 3 y 5 son las últimas incorporaciones a nuestra familia de alto rendimiento. QuantStudio instrumentos. Ofrecen una experiencia de uso moderna similar a la de los dispositivos móviles, lo que le permite conectarse a sus datos con más facilidad que nunca. Por lo tanto, puede acceder, analizar y compartir datos en cualquier momento y en cualquier lugar; y respaldar el monitoreo remoto de sus ejecuciones, el análisis rápido de conjuntos de datos sofisticados, el almacenamiento seguro de sus resultados y el intercambio seguro de resultados en línea con colegas en todo el campus y en todo el mundo con un software basado en navegador web compatible con Thermo Plataforma Fisher Cloud.
Para los investigadores que realizan expresión genética y necesitan una solución qPCR intuitiva y fácil de usar, Applied Biosystems™ QuantStudio Los sistemas de PCR en tiempo real ofrecen una especificidad excepcional con la velocidad y facilidad de uso –de la –conectividad en la nube. Combinado con el AB Garantía* 2 años de garantía, la QuantStudio Los sistemas PCR en tiempo real 3 y 5 le permitirán utilizar sus instrumentos de manera más efectiva y ayudarán a reducir los riesgos de tiempo de inactividad al proporcionar un servicio de mantenimiento planificado proactivo.
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | 0,25 °C |
| Contenido y almacenamiento | Sistema de qPCR QuantStudio 3 (0,2 ml), portátil y dos años de garantía |
| Uniformidad térmica | 0,4 °C |
| Capacidad | 96 pocillos; de 10 a 100μl |
| Tensión | 100 - 240 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | Sistema de PCR en tiempo real (qPCR) QuantStudio |
| Altura (imperial) | 16 in |
| Fondo (imperial) | 20 in |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.