Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 3
Código de producto. 15701198 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Orientación SmartStart de día completo
Orientación SmartStart de medio día
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Configuraciones de bloques:
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Configuraciones de bloques Garantía Tamaño de la unidad
15701198 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15711198 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15791248 Sin PC 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15741198 Sin PC 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15721208 Sin PC 96 pocillos 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) cada uno
15751208 Sin PC 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15701228 Orientación SmartStart de medio día FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15721228 Orientación SmartStart de día completo FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15771248 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15791218 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15711228 Sin PC FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15721198 PC (portátil) 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15711208 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15741208 PC (portátil) 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15761218 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15731238 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15751218 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15781218 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15771218 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15741268 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15791198 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15731198 PC (torre) 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15731208 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15761208 PC (torre) 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15741228 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15781248 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) cada uno
15731228 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
15761228 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) cada uno
15751228 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 15701198 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A29211
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Gracias a la tecnología probada OptiFlex™ y a las tres zonas de temperatura independientes Veriflex™, el sistema QuantStudio™ 3 permite mejorar la precisión y la sensibilidad de los datos para una amplia gama de aplicaciones genómicas.
  • Software de instrumento simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
  • Probado OptiFlex™ Tecnología (4 canales acoplados con LED blanco) para obtener resultados confiables
  • La opción de software seguro basado en la nube le ofrece mayor accesibilidad y opciones de almacenamiento
  • Gestión de cuentas de usuario, flujo de trabajo bloqueado y funciones de pausa para un mayor control de los experimentos
  • 96 pocillos con formato de 0,2 mL o 96 pocillos con formato de 0,1 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica 0,25 °C
Contenido y almacenamiento PC (portátil)
Uniformidad térmica 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 40 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
Fondo (métrico) 50 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) Bloque de 0,2 ml: 6,5 °C/s
Excitación LED blanco y brillante
Intervalo de detección De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml
Multiplex Hasta 4 objetivos
Detección 4 filtros acoplados
Colorantes precalibrados FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Peso 27 cm
Configuraciones de bloques 96 pocillos