Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 3 QuantStudio™ 3/5 (colorantes TAMRA™, NED™, Cy™5), 96 pocillos, 0,2 ml
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes TAMRA™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,2 ml. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 96-well, 0.2 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at –20°C ± 5°C. |
| Tinte calibrado | Cy™5, NED, TAMRA™ |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Tipo de producto | Placa de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 0,2 mL |
| Compatibilidad de placas | 96-well, 0.2 mL |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
| Mostrar más |