Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.1 mL
Código de producto. 15840853 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15840853 0,1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15840853 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A26340
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes TAMRA™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,1 ml.
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes TAMRA™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,1 ml. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96-well, 0.1 mL
Contenido y almacenamiento Store at –20°C ± 5°C.
Tinte calibrado Cy™5, NED, TAMRA™
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Línea de productos Cy5, NED, QuantStudio, TAMRA
Tipo de producto Placa de calibración espectral
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 0,1 mL
Compatibilidad de placas 96-well, 0.1 mL
Tipo de calibración Calibración espectral
Método de PCR qPCR