Learn More
Applied Biosystems™ Placa de calibración espectral 1 QuantStudio™ 3/5 (colorantes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™), 96 pocillos, 0,2 ml
Tienda Applied Biosystems ProductosDescription
La placa establece los espectros de colorante puro y los valores multicomponentes para los colorantes FAM™, VIC™, ROX™, y SYBR™ en los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5 de 96 pocillos de 0,2 ml. Permite realizar varias calibraciones simultáneas de colorantes en una sola placa, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas sobre su uso.
Specifications
Specifications
| Formato | 96-well, 0.2 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at –20°C ± 5°C. |
| Tinte calibrado | FAM, ROX, SYBR™, VIC |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later) |
| Tipo de producto | Placa de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | Spectral Calibration |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 0,2 mL |
| Compatibilidad de placas | 96-well, 0.2 mL |
| Show More |