Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.2 mL
Código de producto. 15879824 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15879824 0,2 mL 1 set
1 options
Código de producto. 15879824 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A26343
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Este kit de calibración de placas de colorantes múltiples permite realizar calibraciones simultáneas de colorantes en placas individuales, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes.
Este kit de calibración de colorante fácil de usar establece los espectros de colorante puro y los valores de varios componentes para los tintes FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™, ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, TAMRA™, NED™ y Cy™5 en los sistemas de PCR en tiempo real de 0,2 ml y 96 pocillos Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 y 5. Este kit de calibración de placas de colorantes múltiples permite realizar calibraciones simultáneas de colorantes en placas individuales, lo que reduce significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Además, las formulaciones de los colorantes en la placa 2 mejoran los resultados con la multiplexación al representar con mayor precisión los espectros fluorescentes de las respectivas sondas encontradas en sus experimentos de PCR en tiempo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96-well, 0.2 mL
Contenido y almacenamiento • Placa 1 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,2 ml (con colorantes FAM, VIC, ROX y SYBR)
• Placa 2 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,2 ml (con colorantes ABY, JUN y MUSTANG PURPLE)
• Placa 3 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,2 ml (con colorantes TAMRA, NED y Cy5)
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Tipo de producto Kit de calibración espectral
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Hielo seco
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 mL
Cantidad 0,2 mL
Compatibilidad de placas 96-well, 0.2 mL
Rendimiento de PCR enriquecido por GC Bajo
Método de PCR qPCR