Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.1 mL
Descripción
El kit de calibración espectral de 10 colorantes QuantStudio™ 3/5 contiene lo siguiente:
• Placa de calibración espectral 1 de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes FAM, VIC, ROX y SYBR)
• Placa de calibración espectral 2 de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes ABY, JUN y MUSTANG PURPLE)
• Placa de calibración espectral 3 de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes TAMRA, NED y Cy5)
Este kit de calibración de placas de colorantes múltiples permite la calibración simultánea de colorantes en placas individuales, reduciendo significativamente el esfuerzo y el tiempo necesarios para la calibración de colorantes. Además, las formulaciones de los colorantes en la placa 2 mejoran los resultados con la multiplexación al representar con mayor precisión los espectros fluorescentes de las respectivas sondas encontradas en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 96-well, 0.1 mL |
| Contenido y almacenamiento | • Placa 1 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes FAM, VIC, ROX y SYBR) • Placa 2 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes ABY, JUN y MUSTANG PURPLE) • Placa 3 de calibración espectral de 96 pocillos de 0,1 ml (con colorantes TAMRA, NED y Cy5) |
| Tinte calibrado | VIC |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5 |
| Capacidad | 1 x 96 pocillos, 0,1 ml |
| Línea de productos | QuantStudio |
| Tipo de producto | Kit de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | Spectral Calibration |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |