Descripción
El QuantStudio™ El software intuitivo del ’sistema 12K, la fácil configuración de la pantalla táctil, la integración de la automatización, el intercambio de bloques sin esfuerzo y la facilidad de uso OpenArray™ Los componentes están diseñados para permitirle comenzar de inmediato y reducir el tiempo de intervención. Planifique el futuro y ahorre tiempo, dinero y espacio en su laboratorio con el único instrumento qPCR todo en uno que permite una amplia gama de aplicaciones con el máximo rendimiento.
- Incluye cinco bloques intercambiables: El QuantStudio™ Los bloques de 12K admiten 96 pocillos, FAST 96 pocillos, 384 pocillos, TaqMan™ tarjetas de matriz, y OpenArray™ placas, para escalar sin esfuerzo de 1 a 12.000 puntos de datos en una sola ejecución. Aumente el rendimiento a medida que profundiza en su investigación, utilizando un solo instrumento. A medida que empiece su proyecto, comience con experimentos con un formato de 96 pocillos y luego escale hasta un mayor rendimiento para obtener las respuestas estadísticamente significativas que necesita. Además, puede validar y examinar fácilmente sus objetivos de interés con un panel seleccionado de genes utilizando formatos novedosos como el TaqMan™ tarjetas de matriz y OpenArray™ platos.
- Compatible con una gama completa de TaqMan™ ensayos: El QuantStudio™ El sistema 12K está optimizado para permitir datos claros y limpios para todos TaqMan™ ensayos que pueden usarse en una amplia gama de aplicaciones, incluidas la expresión genética, microARN y ARN pequeños no codificantes, genotipificación de SNP, análisis de proteínas, desplazamiento térmico de proteínas, fusión de alta resolución, variación del número de copias y detección de patógenos. •Proporciona una transición fluida de qPCR a PCR digital: Aumente la precisión y la sensibilidad de su experimento de ácidos nucleicos cambiando del modo qPCR al modo PCR digital utilizando QuantStudio™ Kits de PCR digitales y DigitalSuite™ Software con el QuantStudio™ OpenArray™ bloquear. •Proporciona tranquilidad: Salga temprano un viernes y supervise las secuencias desde casa, sabiendo que el sistema puede almacenar de forma segura 100 secuencias aproximadamente. •Mejorado OptiFlex™ Sistema: Basándose en Biosistemas Aplicados’ Tecnología propia, la Enhanced OptiFlex™ El sistema proporciona una detección de fluorescencia mejorada para el análisis de datos preciso y sensible necesario para recopilar 12.000 puntos de datos en una sola ejecución.
- Cobertura y procesamiento de muestras sin precedentes: El OpenArray™ El formato acelera la validación y la detección genómica, generando más de 150.000 puntos de datos por día laboral, lo que permite que la mayoría de los proyectos se completen en días en lugar de semanas.
- Simple OpenArray™ flujo de trabajo: QuantStudio™ Abierto Array™ Las placas llegan en un estuche para facilitar su manejo y garantizar una calidad óptima de los datos al cargar las muestras utilizando el Accufill™ Sistema. Cargue fácilmente cuatro matrices en el QuantStudio™ Instrumento de 12K para lograr más de 12.000 puntos de datos. El software de seguimiento de muestras integrado le permite realizar un seguimiento sencillo de sus muestras durante el transcurso de su proyecto.
- Sistemas integrados de análisis y calidad: La nueva interfaz de pantalla táctil intuitiva y la función de calendario integrada permiten programar el tiempo de uso del instrumento. Software de análisis adicional como DigitalSuite™ versión 1.0, ExpressionSuite v1.0 y Genotyper v1.1 están disponibles para ayudarlo a analizar cientos de objetivos y muestras y lograr la potencia estadística que necesita.
- Fusión de alta resolución (HRM): Usando el incorporado MeltDoctor™ Protocolos y calibraciones: podrá dedicar menos tiempo a optimizar la ejecución y más tiempo a personalizar los resultados. Defina el número de variantes que desea ver cambiando rápidamente la configuración del análisis.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | PC (torre) |
| Uniformidad térmica | 0,25 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 73,8 cm |
| Anchura (métrico) | 50,5 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 67,2 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Velocidad de rampa máxima | 3,0 °C/s |
| Mostrar más |