Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 12K
Código de producto. 15771178 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
FAST de 96 pocillos
Placas de matriz abierta
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Configuraciones de bloques Garantía unitSize
15771178 PC (torre) Placas de matriz abierta 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15721188 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15731188 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15781178 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15791178 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15701188 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15711188 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15771178 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A27565
Plataforma de PCR en tiempo real muy flexible y completa que aprovecha lo mejor de la tecnología en tiempo real de Applied Biosystems en un solo instrumento. Incluye bloques fáciles de cambiar que pueden alojar placas OpenArray™, tarjetas de matriz TaqMan™, así como placas de 384 pocillos, 96 pocillos y 96 pocillos FAST.
El QuantStudio™ Sistema 12K’ s software intuitivo, fácil configuración de pantalla táctil, integración de automatización, intercambio de bloques sin esfuerzo y fácil de usar OpenArray™ Los componentes están diseñados para permitirle comenzar de inmediato y reducir el tiempo de manipulación. Planifique el futuro y ahorre tiempo, dinero y espacio en su laboratorio con el único instrumento qPCR todo en uno que permite una amplia gama de aplicaciones con el máximo rendimiento.
  • Incluye cinco bloques intercambiables: El QuantStudio™ Los bloques de 12 K tienen capacidad para 96 pocillos, FAST 96 pocillos, 384 pocillos, TaqMan™ tarjetas de matriz, y OpenArray™ placas, para escalar sin esfuerzo de 1 a 12 000 puntos de datos en una sola ejecución. Aumente el rendimiento a medida que profundiza en su investigación, utilizando un solo instrumento. A medida que empiece su proyecto, comience con experimentos con un formato de 96 pocillos y luego escale hasta un mayor rendimiento para obtener las respuestas estadísticamente significativas que necesita. Además, puede validar y examinar fácilmente sus dianas de interés con un panel seleccionado de genes utilizando formatos novedosos como el TaqMan™ tarjetas de matriz y OpenArray™ placas.
  • Compatible con una amplia gama de TaqMan™ Ensayos: El QuantStudio™ El sistema 12K está optimizado para permitir datos claros y limpios para todos TaqMan™ ensayos que podrían usarse en una amplia gama de aplicaciones, incluida la expresión génica, microARN y ARN pequeños no codificantes, genotipado de SNP, análisis de proteínas, cambio térmico de proteínas, fusión de alta resolución, variación del número de copias y detección de patógenos. •Proporciona un cambio sin problemas de qPCR a PCR digital: Aumente la precisión y la sensibilidad de su experimento con ácidos nucleicos cambiando del modo de qPCR al modo de PCR digital utilizando QuantStudio™ Kits de PCR digital y DigitalSuite™ Software con la QuantStudio™ OpenArray™ bloque. •Proporciona tranquilidad: Salga temprano un viernes y supervise las secuencias desde casa, sabiendo que el sistema puede almacenar de forma segura 100 secuencias aproximadamente. •Mejorado OptiFlex™ Sistema: Basado en Applied Biosystems’ tecnología patentada, el OptiFlex™ El sistema proporciona una detección de fluorescencia mejorada para el análisis de datos preciso y sensible necesario para recopilar 12 000 puntos de datos en una sola ejecución.
  • Cobertura y procesamiento de muestras sin precedentes: El OpenArray™ El formato acelera la validación y el cribado genómicos, lo que genera más de 150 000 puntos de datos por día laboral, lo que permite que la mayoría de los proyectos se completen en días en lugar de semanas.
  • Simple OpenArray™ flujo de trabajo: QuantStudio™ Abierto Array™ las placas se envían en un estuche para facilitar su manipulación y garantizar una calidad óptima de los datos tras la carga de las muestras mediante el Accufill™ Sistema. Cargue fácilmente cuatro matrices en el QuantStudio™ Instrumento 12K para lograr más de 12 000 puntos de datos. El software de seguimiento de muestras integrado le permite realizar un seguimiento sencillo de sus muestras durante el transcurso de su proyecto.
  • Sistemas integrados de análisis y calidad: La nueva interfaz de pantalla táctil intuitiva y la función de calendario integrada permiten programar el tiempo de uso del instrumento. Software de análisis adicional, como DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 y Genotyper v1.1 están disponibles para ayudarle a analizar cientos de dianas y muestras y lograr la potencia estadística que necesita.
  • Fusión de alta resolución (HRM): Uso del MeltDoctor™ protocolos y calibraciones, puede dedicar menos tiempo a optimizar la serie y más tiempo a personalizar sus resultados. Defina el número de variantes que desea ver cambiando rápidamente la configuración del análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento PC (torre)
Uniformidad térmica 0,75 °C (OpenArray )
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 73,8 cm
Anchura (métrico) 50,5 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Fondo (métrico) 67,2 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 3,0 °C/s
Descripción QuantStudio 12K Flex
Excitación Sistema OptiFlex mejorado, LED blanco
Detección OpenArray: Acoplado, 4 de emisión, 4 de excitación; todos los demás bloques: Desacoplados, 6 de emisión y 6 de excitación
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 69 kg
Configuraciones de bloques Placas de matriz abierta