Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™ Block RNase P Kit
Código de producto. 12887412 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
12887412 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 12887412
Marca: Applied Biosystems™ 4469602
Se utiliza para la verificación del bloque QuantStudio™ 12K Flex OpenArray™.
El kit contiene 2 matrices de ARNasa P más reactivos. Cada kit también viene con suficientes accesorios para realizar dos experimentos: 6 tapas y tapones, 6 jeringas de líquidos de inmersión, 2 portadores, 1 caja de puntas del sistema puntas AccuFill™ y placas de 384 pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de calibración Calibración de ARNasa P
Formato Placa de 384 pocillos
Método de PCR qPCR
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™ 12k Flex
Línea de productos OpenArray, QuantStudio
Tipo de producto Kit P de ARNasa de bloque 12 K Flex
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)