Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas Quantofix™
Código de producto. 12691515 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Hierro total 1000
LubriCheck
Plata
Ácido peracético 500
temp:
0, 1, 2 ,3, 5, 7, 10 g/L Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L de KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/L Fe2+/3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l de ácido peracético
Código de color:
Amarillo a verde
De amarillo a azul
De amarillo a marrón
De blanco a rojo oscuro
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de hidróxido de potasio
Determinación de plata
Determinación de ácido peracético
Determinación del hierro total 1000
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción temp Código de color Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
12691515 Hierro total 1000 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/L Fe2+/3+ De blanco a rojo oscuro Determinación del hierro total 1000 paquete de 100
15171136 Plata 0, 1, 2 ,3, 5, 7, 10 g/L Ag De amarillo a marrón Determinación de plata cada uno
11807073 Ácido peracético 500 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l de ácido peracético Amarillo a verde Determinación de ácido peracético 100 PCS
10078222 LubriCheck 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L de KOH De amarillo a azul Determinación de hidróxido de potasio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12691515 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.30€
    26.44€ / paquete de 100
    Ahorro 4.86€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice análisis rápidos y sencillos sobre el terreno. Las tiras reactivas Macherey-Nagel™ Quantofix™ están listas para usar pruebas semicuantitativas que cambian de color en función de la concentración del analito en la muestra. Lea los resultados usando la escala de color o con Quantofix™ Relax.
Realice análisis rápidos y sencillos sobre el terreno. Las tiras reactivas Macherey-Nagel™ Quantofix™ están listas para usar pruebas semicuantitativas que cambian de color en función de la concentración del analito en la muestra. Lea los resultados usando la escala de color o con Quantofix™ Relax.
Quantofix™ Las tiras reactivas cumplen todos los requisitos de una prueba rápida moderna. Los profesionales analíticos, así como los medidores ocasionales, aprecian las tiras reactivas para el análisis rápido y fácil directamente en el punto de interés. A menudo, estas pruebas se utilizan para comprobar rápidamente si los parámetros importantes están en el rango deseado. Ofrecen un resultado inmediato y, por lo tanto, permiten una respuesta rápida.
  • Rápido
    • Sólo sumérgete& Leer
    • Resultados en segundos
    • Siempre listo para usar
  • Sencillo
    • Sin calibración
    • Sin mantenimiento
    • Sin accesorios
  • Seguras
    • Desecante en el tapón para una protección óptima de las tiras contra la humedad
    • Carta de colores confirmada con estándares trazables
    • Evaluación automática con Quantofix™ Relájese para una documentación segura
Especificaciones
Código de color De blanco a rojo oscuro
Contenido y almacenamiento de 30 °C
Descripción Hierro total 1000
Analitos detectables Hierro total
Formato Tiras reactivas semicualitativas
Tipo 2,2'-bipiridina
Para utilizar con (aplicación) Determinación del hierro total 1000
Tipo de empaquetado 100/Paq.
Cantidad 5 - 1000 mg/L Fe
temp 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/L Fe2+/3+
Tiempo de prueba 30 s