Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX™ Relax
Código de producto. 12753561 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
Escala de temperatura: 5°C a 40°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
12753561 Escala de temperatura: 5°C a 40°C cada uno
1 options
Código de producto. 12753561 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91346
En stock
Reflectómetro para la evaluación de tiras reactivas. El QUANTOFIX Relax es el dispositivo ideal para la evaluación objetiva de nuestras tiras reactivas QUANTOFIX.
Especificaciones
temp Escala de temperatura: 5°C a 40°C