Descripción
- Lavado con ácido para lograr una alta pureza
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 84 g/m2 |
| Código de color | Azul |
| Formato | Disco |
| Material | Línteres de algodón |
| Particle Retention | 2-3 μm |
| Tamaño de poro | 2-3 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Velocidad de filtración | 180 s |
| Para utilizar con (aplicación) | análisis cuantitativos y gravimétricos, filtración por presión o vacío |
| Grado | 391 |
| Mostrar más |