Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set1076 for Human VE-Cadherin
Código de producto. 30001855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001855 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001855 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
For use with catalog number DCADV0
Quantikine Immunoassay Control Set1076 for Human VE-Cadherin is designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Applications: ELISA, Control
  • Species Reactivity: Human
  • Form: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human cytokines in a buffered protein solution with preservatives
  • Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables VE-Cadherin
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 1003
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized