Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set1076 for Human Lipocalin-2
Código de producto. 18747089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
18747089 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18747089 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with catalog numbers DLCN20, SLCN20, PDLCN20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Lipocalin-2 (NGAL)
ID de gen (Entrez) 3934
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human