Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 983 for H/M/R Activin A
Código de producto. 30001944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001944 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001944 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC33
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
For use with catalog number DAC00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Activin A
ID de gen (Entrez) 3624
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human, Mouse, Rat