Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 968 for Human Total MMP-8
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Para utilizar con (aplicación) | Control |
| ID de gen (Entrez) | 4317 |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |