Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 960 for Human Osteopontin
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | Osteopontin (OPN) |
| ID de gen (Entrez) | 6696 |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |