Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 896 HIV-1 Gag p24
Código de producto. 30001918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001918 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001918 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
p24 is a major viral core structural protein and its measurement is commonly used as indicator of HIV-1 infection and viral load
For use with catalog number DHP240B
Long Name: Human Immunodeficiency Virus Type 1 GAG/Group-specific Antigen core protein of 24 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables HIV-1 Gag p24
Tipo Quantikine Immunoassay Control Set 896 Human HIV-1 Gag p24
ID de gen (Entrez) 155030 (Viral)
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad