Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1099 Human S100A8/S100A9
Descripción
Long Name: S100 Calcium Binding Protein A8/S100 Calcium Binding Protein A9
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Tipo | Quantikine Immunoassay Control Set 893 Human S100A8/S100A9 |
| ID de gen (Entrez) | 6279 (Human) |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |