Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 884 Human FABP2/I-FABP
Código de producto. 30001955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001955 1 unidad cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 30001955 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
  • Prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Contains recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
  • Supplied lyophilized
  • Storage: Unreconstituted Controls should be stored at 2° to 8°C and are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C. Users should evaluate the frozen stability of the controls in their application or discard after use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 189°C
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables FABP2 (I-FABP)
Tipo ELISA Control
ID de gen (Entrez) 2169, 25598
Indicaciones Control
Liofilizado Yes
Punto de fusión -40°C
Cantidad 1 unidad
Fuente Human, Rat
Estabilidad Unreconstituted Controls are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.