Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1149 for Human Hepcidin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Tipo | Quantikine Immunoassay Control Set 881 for Human Hepcidin |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |