Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 880 for Human DPPIV
Código de producto. 30002130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002130 1 unidad 1 set
1 options
Código de producto. 30002130 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
For use with catalog number DC260B
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
ID de gen (Entrez) 1803
Cantidad 1 unidad
Fuente Human