Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 868 for Human CCL18/PARC
Código de producto. 30001963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001963 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001963 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC59B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
For use with catalog number DCL180B, New
Applications: Control
Species Reactivity: Human
Features:
  • Quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids using Quantikine™ kits.
  • Contains recombinant human CCL18/PARC cytokines at low, medium and high concentrations.
  • Supplied in lyophilized form.
  • Prepared in diluted porcine serum with preservatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CCL18/PARC
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 6362
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized